Få mere at vide
Perfluoroktansyre (50 μg/ml i Methanol), TRC
Artikelnummer. 30478099
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30478099 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30478099 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT80351X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorooctanoic acid
CAS 335-67-1
Molekylær formel C8 H F15 O2
Mængde 1 mL
Synonym Octanoic acid, pentadecafluoro- (8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluorooctanoic acid, A 5717, EF 201, Eftop EF 201, NSC 95114, PFOA, Pentadecafluoro-n-octanoic acid, Pentadecafluorooctanoic acid, Perfluoro-1-heptanecarboxylic acid, Perfluorocaprylic acid, Perfluoroheptanecarboxylic acid, Perfluorooctanoic acid, n-Perfluorooctanoic acid, Perfluorooctanoic Acid, Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-
InChI formel InChI=1S/C8HF15O2/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h(H,24,25)
SMIL OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,pentadecafluoroctansyre
Molekylvægt (g/mol) 414.07
Formel vægt 413.9737
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Perfluorooctanoic acid 50 μg/mL