missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Perfluorooctanoic acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorooctanoic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) |
| CAS | 960315-48-4 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol/Water |
| Molekylær formel | 13C4 C4 H F15 O2 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | 13C4-PFOA, Perfluorooctanoic acid 13C4 (1,2,3,4-13C4), Octanoic-1,2,3,4-13C4 acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro- (ACI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluorooctanoic-1,2,3,4-13C4 acid (ACI), DTXSID 90894099, Perfluoro-n-[1,2,3,4-13C4]-octanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8HF15O2/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h(H,24,25)/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| SMIL | O[13C](=O)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro(1,2,3,4-^{13}C_{4})octanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.039 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?