missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Perfluorooctanesulfonyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 30410313
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410313 50 mg
30420669 500 mg
30413712 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410313 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99936050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 423-60-9
Molekylær formel C8ClF17O2S
Molekylvægt (g/mol) 518.58
Synonym 1-Octanesulfonyl chloride, heptadecafluoro- (6CI,7CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-1-octanesulfonyl chloride, Heptadecafluoro-1-octanesulfonyl chloride, NSC 292152, Perfluoro-1-octanesulfonyl chloride, Perfluorooctylsulfonyl chloride
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctane-1-sulfonyl chloride
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Perfluorooctanesulfonyl Chloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8ClF17O2S/c9-29(27,28)8(25,26)6(20,21)4(16,17)2(12,13)1(10,11)3(14,15)5(18,19)7(22,23)24
Formel vægt 517.9036
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.