Få mere at vide
Perfluoroctanesulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30132578
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132578 250 mg
17988179 1 g
17928559 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132578 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP286245250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 754-91-6
Molekylær formel C8 H2 F17 N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 499.14
Synonym Perfluorooctane Sulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-1-octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluorooctan-1-sulfonamide, AI 3-29759, Desethylsulfluramid, PFOSA, Perfluoroctylsulfonamide, Perfluorooctanesulfonamide, Perfluorooctanesulfonic acid amide, Perfluorooctylsulfonamide, 1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, FOSA
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7,8,8-heptadecafluorooctan-1-sulfonamid
SMIL NS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorooctane sulfonamide PFOSA
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H2F17NO2S/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28/h(H2,26,27,28)
Formel vægt 498.9535