Få mere at vide
Perfluoroctanesulfonamid, 95%
Artikelnummer. 15559493 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15559493 5 g 5g
15549493 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15559493 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459640050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 754-91-6 | C8H2F17NR.2S | 499,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 754-91-6
Molekylær formel C8H2F17NO2S
Molekylvægt (g/mol) 499.15
InChI nøgle RRRXPPIDPYTNJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorooctanesulfonamide, perfluoroctylsulfonamide, perfluorooctane sulfonamide, pfosa, heptadecafluorooctanesulphonamide, perfluorooctanesulfonic acid amide, unii-80am718fml, 1-octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro, deethylsulfluramie, perfluorooctanesulphonamide
PubChem CID 69785
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoroctan-1-sulfonamid
SMIL C(C(C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)N)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Perfluorooctanesulfonamide
Smeltepunkt 154,0 °C til 155,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (blanding af isomerer) (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 499.15
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Perfluorooctanesulfonamide
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Skyddsangivelse
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.