Få mere at vide
Perfluorooctadecanoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30040972
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040972 1 g
30040693 100 mg
30041338 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040972 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2863401G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16517-11-6
Molekylær formel C18 H F35 O2
Molekylvægt (g/mol) 914.14
Synonym Perfluorooctadecanoic Acid, Octadecanoic acid, pentatriacontafluoro- (8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-Pentatriacontafluorooctadecanoic acid, Perfluorooctadecanoic acid, Perfluorostearic acid, PFODA
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-pentatriacontafluorooctadecanoic acid
SMIL OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorooctadecanoic acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C18HF35O2/c19-2(20,1(54)55)3(21,22)4(23,24)5(25,26)6(27,28)7(29,30)8(31,32)9(33,34)10(35,36)11(37,38)12(39,40)13(41,42)14(43,44)15(45,46)16(47,48)17(49,50)18(51,52)53/h(H,54,55)
Formel vægt 913.9418