Få mere at vide
Perfluoronanansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorononanoic acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9HF17O2/c10-2(11,1(27)28)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26/h(H,27,28) |
| Formel vægt | 463.9705 |
| Procent renhed | >95% |