missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Perfluorononan-1-oic-syre ammoniumsalte, TRC

Artikelnummer. 18082040
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18082040 1 g
18060650 500 mg
18014050 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18082040 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2865551G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4149-60-4
Molekylær formel C9 F17 O2 . H4 N
Molekylvægt (g/mol) 481.106
Synonym Heptadecafluoro-nonanoic Acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononanoic Acid, C 1800, Heptadecafluorononanoic Acid, PFNA, Perfluorononanoic Acid, Perfluoropelargonic Acid, Nonanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro-, ammonium salt (1:1), Nonanoic acid, heptadecafluoro-, ammonium, salt (8CI,9CI), Ammonium perfluorononanoate, Ammonium perfluoropelargonate
IUPAC navn ammonium; 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoronanonanat.
SMIL [NH4+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Perfluorononan-1-oic-acid Ammonium Salts
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9HF17O2.H3N/c10-2(11,1(27)28)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26;/h(H,27,28);1H3
Formel vægt 480.9971
Procent renhed >95%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.