Få mere at vide
Perfluorononan-1-oic-acid Ammonium Salts, TRC
Artikelnummer. 18060650
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18060650 500 mg
18014050 250 mg
18082040 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18060650 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP286555500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4149-60-4
Molekylær formel C9 F17 O2 . H4 N
Molekylvægt (g/mol) 481.106
Synonym Heptadecafluoro-nonanoic Acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononanoic Acid, C 1800, Heptadecafluorononanoic Acid, PFNA, Perfluorononanoic Acid, Perfluoropelargonic Acid, Nonanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro-, ammonium salt (1:1), Nonanoic acid, heptadecafluoro-, ammonium, salt (8CI,9CI), Ammonium perfluorononanoate, Ammonium perfluoropelargonate
IUPAC navn ammonium;2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluorononanoate
SMIL [NH4+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorononan-1-oic-acid Ammonium Salts
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9HF17O2.H3N/c10-2(11,1(27)28)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26;/h(H,27,28);1H3
Formel vægt 480.9971
Procent renhed >95%