Få mere at vide
Perfluorohexylphosphonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorohexylphosphonic acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2F13O3P/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22/h(H2,20,21,22) |
| Formel vægt | 399.9534 |
| Procent renhed | >95% |