Få mere at vide
Perfluorhexylethyliodid, TRC
Artikelnummer. 30421944
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30421944 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30421944 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP28630510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorohexylethyl Iodide
CAS 2043-57-4
Molekylær formel C8 H4 F13 I
Mængde 10 g
Synonym 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl Iodide, Octane','1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodo- (7CI','8CI','9CI','ACI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane (ACI), 1-(2-Iodoethyl)tridecafluorohexane, 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorooctane, 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-tridecafluorooctane, 1-Iodo-2-(perfluorohexyl)ethane, 1-Iodo-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl iodide, 1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctyl iodide, 2-(Perfluorohexyl)ethyl iodide, 2-Perfluorohexyl-1-iodoethane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl iodide, Perfluorohexylethyl iodide
InChI formel InChI=1S/C8H4F13I/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6-tridecafluor-8-iodooktan
Molekylvægt (g/mol) 474.001
Formel vægt 473.915