Få mere at vide
Perfluorohexyl bromide, 97%
Artikelnummer. 15520624 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15520624 25 g 25g
15510624 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15520624 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459310250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 335-56-8 | C6BrF13 | 398.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 335-56-8
Molekylær formel C6BrF13
Molekylvægt (g/mol) 398.95
InChI nøgle JTYRBFORUCBNHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromoperfluorohexane, perfluorohexyl bromide, perfluorohexylbromide, tridecafluorohexyl bromide, 1-bromo-tridecafluorohexane, bromoperfluorohexane, acmc-1cmhf, 1-bromotridecafluorohexane, tridecafluoro-1-bromohexane
PubChem CID 92755
IUPAC navn 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexane
SMIL C(C(C(C(F)(F)Br)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorohexyl bromide
Tæthed 1.8710g/mL
Kogepunkt 98.0°C to 100.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Lineær formel F3C(CF2)4CF2Br
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.871
Formel vægt 398.95
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perfluorohexyl bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.