Få mere at vide
Perfluorohexanoyl chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorohexanoyl chloride |
| CAS | 335-53-5 |
| Molekylær formel | C6 Cl F11 O |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6ClF11O/c7-1(19)2(8,9)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)18 |
| SMIL | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)Cl |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.499 |
| Formel vægt | 331.946 |