Få mere at vide
Perfluorohexanoic Acid (>90%), TRC
Artikelnummer. 17920735
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17920735 2.5 g 2.5g
17984575 25 g -
17913355 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17920735 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2865252.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 307-24-4
Molekylær formel C6 H F11 O2
Molekylvægt (g/mol) 314.05
Synonym Hexanoic acid, undecafluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Undecafluorohexanoic acid, NSC 5213, PFHxA, Perfluoro-1-pentanecarboxylic acid, Perfluorohexanoic acid
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoic acid
SMIL OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorohexanoic acid
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6HF11O2/c7-2(8,1(18)19)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)17/h(H,18,19)
Formel vægt 313.9801