Få mere at vide
Perfluorhexansyre (50 μg/ml i Methanol), TRC
Artikelnummer. 30471097
Skift visning
Mængde:
1x1 mL
Artikelnummer. Mængde
30471097 1x1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30471097 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT80251X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorohexanoic acid
CAS 307-24-4
Molekylær formel C6 H F11 O2
Mængde 1x1 mL
Synonym Hexanoic acid, undecafluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Undecafluorohexanoic acid, NSC 5213, PFHxA, Perfluoro-1-pentanecarboxylic acid, Perfluorohexanoic acid
InChI formel InChI=1S/C6HF11O2/c7-2(8,1(18)19)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)17/h(H,18,19)
SMIL OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,undecafluorhexansyre
Molekylvægt (g/mol) 314.05
Formel vægt 313.9801
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50 μg/mL