missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Perfluorohexanoic acid 13C5 (1,2,3,4,6-13C5) 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorohexanoic Acid 13C5 (1,2,3,4,6-13C5) |
| CAS | 2328024-54-8 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol/Water |
| Molekylær formel | 13C5 C H F11 O2 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | 13C5-PFHxA, Perfluorohexanoic Acid 13C5 (1,2,3,4,6-13C5), Perfluorohexanoic acid 13C5 (1,2,3,4,6-13C5), Perfluoro-n-[1,2,3,4,6-13C5 ]hexanoic acid, M5PFHxA |
| InChI formel | InChI=1S/C6HF11O2/c7-2(8,1(18)19)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)17/h(H,18,19)/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1 |
| SMIL | O[13C](=O)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)C(F)(F)[13C](F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluoro(1,2,3,4,6-13C5)hexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.017 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?