missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Perfluorohexanoic acid 13C2 (1,2-13C2) 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorohexanoic Acid 13C2 (1,2-13C2) |
| CAS | 960315-47-3 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol/Water |
| Molekylær formel | 13C2 C4 H F11 O2 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Perfluorohexanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), Hexanoic-1,2-13C2 acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluoro- (ACI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Undecafluorohexanoic-1,2-13C2 acid (ACI), Perfluoro-n-[1,2 13C2]hexanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6HF11O2/c7-2(8,1(18)19)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)17/h(H,18,19)/i1+1,2+1 |
| SMIL | O[13C](=O)[13C](F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluoro(1,2-^{13}C_{2})hexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.039 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?