Få mere at vide
Perfluorohexanesulfonic Acid (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorohexanesulfonic acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6HF13O3S/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22/h(H,20,21,22) |
| Formel vægt | 399.9439 |