Få mere at vide
Perfluorhexanesulfonsyre (50 μg/ml i methanol) (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30465084
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30465084 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30465084 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT81051X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorohexanesulfonic acid
CAS 355-46-4
Molekylær formel C6 H F13 O3 S
Mængde 1 mL
Synonym 1-Hexanesulfonic acid, tridecafluoro- (6CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid, 1-Perfluorohexanesulfonic acid, PFHxS
InChI formel InChI=1S/C6HF13O3S/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22/h(H,20,21,22)
SMIL OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorhexan-1-sulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 400.11
Formel vægt 399.9439
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Perfluorohexanesulfonic acid 50 μg/mL