missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Perfluorohexanesulfonic acid 13C3 (1,2,3-13C3) sodium 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorohexanesulfonic Acid 13C3 (1,2,3-13C3) Sodium |
| CAS | 2708218-86-2 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol/Water |
| Molekylær formel | 13C3 C3 F13 O3 S . Na |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | 13C3-PFHxSNa, Sodium perfluoro-1-[1,2,3-13C3]hexanesulfonate, Perfluorohexanesulfonic Acid 13C3 (1,2,3-13C3) Sodium |
| InChI formel | InChI=1S/C6HF13O3S.Na/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22;/h(H,20,21,22);/q;+1/p-1/i2+1,4+1,6+1; |
| SMIL | [Na+].[O-]S(=O)(=O)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | sodium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro(1,2,3-13C3)hexane-1-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 425.074 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?