Få mere at vide
Perfluorohexanesulfonamide (>75%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorohexane Sulfonamide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2F13NO2S/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22/h(H2,20,21,22) |
| Formel vægt | 398.9599 |