missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Perfluorohexane Sulphonyl Fluoride (>80%), TRC

Artikelnummer. 30136124
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30136124 5 g -
30133842 2.5 g 2.5g
30008647 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136124 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9992505G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 423-50-7
Molekylær formel C6F14O2S
Molekylvægt (g/mol) 402.11
Synonym 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-1-hexanesulfonyl Fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluorohexane-1-sulfonyl Fluoride, Perfluoro-1-hexanesulfonyl Fluoride, Perfluorohexanesulfonyl Fluoride, Perfluorohexylsulfonyl Fluoride, Tridecafluorohexanesulfonyl Fluoride
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexane-1-sulfonyl fluoride
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Perfluorohexane Sulphonyl Fluoride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6F14O2S/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22
Formel vægt 401.9395
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.