Få mere at vide
Perfluorohexane Sulphonyl Fluoride (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorohexane Sulphonyl Fluoride |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6F14O2S/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22 |
| Formel vægt | 401.9395 |