missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Perfluoroheptyl Iodide, TRC

Artikelnummer. 30423214
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423214 1 g
30415412 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423214 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2863151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 335-58-0
Molekylær formel C7F15I
Molekylvægt (g/mol) 495.96
Synonym 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Pentadecafluoro-7-iodoheptane, Pentadecafluoro-1-iodoheptane, 1-Iodoperfluoroheptane, Pentadecafluoro-1-iodoheptane, Pentadecafluoroheptyl Iodide, Perfluoro-1-iodoheptane, Perfluoro-n-heptyl Iodide
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-pentadecafluoro-7-iodoheptane
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Perfluoroheptyl Iodide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7F15I/c8-1(9,2(10,11)4(14,15)6(18,19)20)3(12,13)5(16,17)7(21,22)23
Formel vægt 495.8805
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.