Få mere at vide
Perfluoroheptanoic Acid, TRC
Artikelnummer. 18004050
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18004050 1 g
18091340 5 g
18052250 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18004050 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2863001G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 375-85-9
Molekylær formel C7 H F13 O2
Molekylvægt (g/mol) 364.06
Synonym Heptanoic acid, tridecafluoro- (6CI,8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoroheptanoic acid, PFHpA, Perfluoro-n-heptanoic acid, Perfluoroenanthic acid, Perfluoroheptanoic acid, Tridecafluoroheptanoic acid, PFHpA
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptanoic acid
SMIL OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoroheptanoic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7HF13O2/c8-2(9,1(21)22)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)20/h(H,21,22)
Formel vægt 363.9769
Procent renhed >95%