Få mere at vide
Perfluoroheptanoic acid, 98+%
Artikelnummer. 11420013
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420013 25 g 25g
11430013 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420013 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12092.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 375-85-9 | C7HF13O2 | 364.062 g/mol
Perfluoroheptanoic acid is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Perfluoroheptanoic acid is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store at room temperature. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 375-85-9
Molekylær formel C7HF13O2
Molekylvægt (g/mol) 364.062
MDL nummer MFCD00039604
InChI nøgle ZWBAMYVPMDSJGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluoroheptanoic acid, tridecafluoroheptanoic acid, perfluoroenanthic acid, perfluoro-n-heptanoic acid, heptanoic acid, tridecafluoro, tridecafluoro-1-heptanoic acid, heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoro, n-perfluoroheptanoic acid, tridecafluoroenanthic acid, acmc-1agq8
PubChem CID 67818
ChEBI CHEBI:35547
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptanoic acid
SMIL C(=O)(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoroheptanoic acid
Smeltepunkt 31°C to 36°C (literature)
Tæthed 1.792
Kogepunkt 89°C (30 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.3 00
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1808210
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 364.06
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perfluoroheptanoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Perfluoroheptanoic acid