Få mere at vide
Perfluorheptaner, blandede isomerer, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343876
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343876 25 g 25g
11353876 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11343876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16979.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 335-57-9
Molekylær formel C7F16
Molekylvægt (g/mol) 388.051
MDL nummer MFCD00040339
InChI nøgle LGUZHRODIJCVOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexadecafluoroheptane, perfluoroheptane, perfluoro-n-heptane, heptane, hexadecafluoro, perfluoroheptanes, unii-i23zvd1p1l, i23zvd1p1l, heptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluoro, perfluoroheptane s, acmc-20akry
PubChem CID 9553
ChEBI CHEBI:38847
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluorheptan
SMIL C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoroheptanes
Navn note mixed isomers
Tæthed 1.72
Kogepunkt 80°C to 82°C
Lineær formel CF3(CF2)5CF3
Brydningsindeks 1.265
Mængde 25 g
Beilstein 1716335
Formel vægt 388.05
Procent renhed 98%