Få mere at vide
Perfluoroethylsulphonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluoroethylsulphonyl Chloride |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2ClF5O2S/c3-11(9,10)2(7,8)1(4,5)6 |
| Formel vægt | 217.9228 |