Learn More
Perfluorododecanoic acid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11318985
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Tamaño de la unidad
11318985 5 g 5g
11308985 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11318985 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14113.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 307-55-1 | Molecular Formula: C12HF23O2 | Molecular Weight: 614.101 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 307-55-1
Molecular Formula C12HF23O2
Molecular Weight (g/mol) 614.101
MDL Number MFCD00198081
InChI Key CXGONMQFMIYUJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorododecanoic acid, tricosafluorododecanoic acid, perfluorolauric acid, dodecanoic acid, tricosafluoro, unii-p6g1j7nm2d, p6g1j7nm2d, pfdoa, tricosafluorolauric acid, n-perfluorododecanoic acid, n-c11f23cooh
PubChem CID 67545
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosafluorododecanoic acid
SMILES C(=O)(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Especificaciones
Melting Point 108°C to 112°C
Boiling Point 245°C
Flash Point None
Linear Formula CF3(CF2)10CO2H
Quantity 5 g
UN Number UN3261
Beilstein 1811257
Formula Weight 614.1
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material Perfluorododecanoic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.