Få mere at vide
Perfluorododecanoic acid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308985
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308985 1 g 1g
11318985 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11308985 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14113.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 307-55-1
Molekylær formel C12HF23O2
Molekylvægt (g/mol) 614.101
MDL nummer MFCD00198081
InChI nøgle CXGONMQFMIYUJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorododecanoic acid, tricosafluorododecanoic acid, perfluorolauric acid, dodecanoic acid, tricosafluoro, unii-p6g1j7nm2d, p6g1j7nm2d, pfdoa, tricosafluorolauric acid, n-perfluorododecanoic acid, n-c11f23cooh
PubChem CID 67545
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosafluorododecanoic acid
SMIL C(=O)(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorododecanoic acid
Smeltepunkt 108°C to 112°C
Kogepunkt 245°C
Lineær formel CF3(CF2)10CO2H
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1811257
Formel vægt 614.1
Procent renhed 96%