Få mere at vide
Perfluorododecanoic acid 13C2 (1,2-13C2) 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorododecanoic Acid (1,2-13C2) |
| CAS | 960315-52-0 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol/Water |
| Molekylær formel | 13C2 C10 H F23 O2 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | 13C2-MPFDoA, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Tricosafluorododecanoic-1,2-13C2 acid, Perfluoro-n-[1,2-13C2]dodecanoic acid, Perfluorododecanoic acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorododecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), MPFDoA, Perfluoro-n-[1,2-13C2 ]dodecanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12HF23O2/c13-2(14,1(36)37)3(15,16)4(17,18)5(19,20)6(21,22)7(23,24)8(25,26)9(27,28)10(29,30)11(31,32)12(33,34)35/h(H,36,37)/i1+1,2+1 |
| SMIL | O[13C](=O)[13C](F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosafluoro(1,2-13C_2)dodecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 616.08372 |
| Vis mere |