missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Perfluorodecylphosphonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorodecanephosphonic acid |
| CAS | 52299-26-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H2 F21 O3 P |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Phosphonic acid','P-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heneicosafluorodecyl)-, Phosphonic acid','(heneicosafluorodecyl)- (9CI), P-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heneicosafluorodecyl)phosphonic acid, (Perfluorodecyl)phosphonic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H2F21O3P/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)35(32,33)34/h(H2,32,33,34) |
| SMIL | OP(=O)(O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-henicosafluorodecylphosphonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 600.06 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?