Få mere at vide
Perfluorodecansyre, TRC
Artikelnummer. 17979759
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17979759 1 g
18043940 25 g
18082320 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17979759 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2862201G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 335-76-2
Molekylær formel C10 H F19 O2
Molekylvægt (g/mol) 514.08
Synonym Decanoic acid, nonadecafluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluorodecanoic acid, Nonadecafluoro-n-decanoic acid, Nonadecafluorodecanoic acid, PFDA, Perfluoro-1-nonanecarboxylic acid, Perfluoro-n-decanoic acid, Perfluorocapric acid
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluorodecanosyre
SMIL OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorodecanoic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10HF19O2/c11-2(12,1(30)31)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29/h(H,30,31)
Formel vægt 513.9673
Procent renhed >95%