Få mere at vide
Perfluordecansyre, 97%
Artikelnummer. 11455966
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455966 5 g 5g
11465966 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11455966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22292.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 335-76-2 | C10HF19O2 | 514,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 335-76-2
Molekylær formel C10HF19O2
Molekylvægt (g/mol) 514.09
MDL nummer MFCD00004175
InChI nøgle PCIUEQPBYFRTEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorodecanoic acid, nonadecafluorodecanoic acid, ndfda, pfda, perfluoro-n-decanoic acid, nonadecafluoro-n-decanoic acid, decanoic acid, nonadecafluoro, ccris 4417, decanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluoro, perfluorocapric acid
PubChem CID 9555
ChEBI CHEBI:35546
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluordecansyre
SMIL OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorodecanoic acid
Smeltepunkt 77°C to 82°C
Kogepunkt 218°C
Lineær formel CF3(CF2)8CO2H
Mængde 5 g
FN nummer UN2923
Beilstein 1810811
Formel vægt 514.09
Procent renhed 97%