Få mere at vide
Perfluorodecanesulfonic acid sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326309
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326309 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326309 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15986581AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorodecanesulfonic acid sodium salt
CAS 2806-15-7
Analyt- eller komponentnavne Perfluorodecanesulfonic acid sodium salt
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 F21 O3 S . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-Decanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heneicosafluoro-, sodium salt (9CI), Sodium perfluorodecanesulfonate, Perfluorodecanesulfonate, sodium salt, PFDS, sodium salt
InChI formel InChI=1S/C10HF21O3S.Na/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)35(32,33)34;/h(H,32,33,34);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC navn sodium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-henicosafluorodecane-1-sulfonate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 622.13
Mængde 1 ml
Formel vægt 621.9131 g/mol