Få mere at vide
Perfluordecanesulfonsyre 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324370
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324370 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324370 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15986580AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorodecane sulfonic acid
CAS 335-77-3
Analyt- eller komponentnavne Perfluorodecane sulfonic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10HF21O3S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heneicosafluoro-1-decanesulfonic Acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Henicosafluorodecane-1-sulfonate, PFDS, Heneicosafluoro-1-decanesulfonic Acid;
InChI formel InChI=1S/C10HF21O3S/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)35(32,33)34/h(H,32,33,34)
SMIL FC(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(O)=O
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-henicosafluorodecan-1-sulfonsyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 600.14
Mængde 1 ml
Formel vægt 599,93 g/mol