Få mere at vide
Perfluorodekan sulfonsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorodecane sulfonic acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10HF21O3S/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)35(32,33)34/h(H,32,33,34) |
| Formel vægt | 599.93 |
| Procent renhed | >95% |