Få mere at vide
(Perfluorcyclohexyl)methylacrylat, 96%, stab. med 100 ppm 4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059528
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11470071
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044793.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 40677-94-9 | C10H5F11O2 | 366.13 g/mol
(Perfluorcyclohexyl)methylacrylat bruges i farmaceutisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40677-94-9
Molekylær formel C10H5F11O2
Molekylvægt (g/mol) 366.13
MDL nummer MFCD00080614
InChI nøgle OZGWOALFBHODRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorocyclohexylmethyl acrylate, perfluorocyclohexyl methyl acrylate, undecafluorocyclohexyl methyl prop-2-enoate, 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexyl methyl prop-2-enoate, acrylic acid 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexylmethyl ester, 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecakis fluoranyl cyclohexyl methyl prop-2-enoate, 2-propenoic acid 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexyl methyl ester
PubChem CID 2776049
IUPAC navn (1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorcyclohexyl)methylprop-2-enoat
SMIL C=CC(=O)OCC1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate
Navn note Stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Farve Farveløs
Mængde 5 g
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vægt 366.13
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske