Få mere at vide
(Perfluorcyclohexyl)methylakrylat, 96%, stikk. med 4-methoxyphenol fra 50 ppm til 100 ppm
Artikelnummer. 11480071
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480071 25 g 25g
11470071 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480071 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044793.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 40677-94-9 | C10H5F11O2 | 366,13 g/mol
(Perfluorcyclohexyl)methylacrylat bruges i farmaceutisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40677-94-9
Molekylær formel C10H5F11O2
Molekylvægt (g/mol) 366.13
MDL nummer MFCD00080614
InChI nøgle OZGWOALFBHODRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorocyclohexylmethyl acrylate, perfluorocyclohexyl methyl acrylate, undecafluorocyclohexyl methyl prop-2-enoate, 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexyl methyl prop-2-enoate, acrylic acid 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexylmethyl ester, 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecakis fluoranyl cyclohexyl methyl prop-2-enoate, 2-propenoic acid 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexyl methyl ester
PubChem CID 2776049
IUPAC navn (1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorcyclohexyl)methylprop-2-enoat
SMIL C=CC(=O)OCC1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate
Navn note Stabiliseret med 100ppm 4-methoxyphenol
Farve Farveløs
Mængde 25 g
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand.
Formel vægt 366.13
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske