Få mere at vide
(Perfluorcyclohexyl)methylakrylat, 96%, stikk. med 4-methoxyphenol fra 50 ppm til 100 ppm
Beskrivning
(Perfluorcyclohexyl)methylacrylat bruges i farmaceutisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | (Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate |
| Navn note | Stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Air sensitive |
| Opløselighedsinformation | Sparingly soluble in water. |
| Formel vægt | 366.13 |
| Procent renhed | 96% |
| Fysisk form | Væske |
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.