Få mere at vide
Perfluorobutylethyl Methacrylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorobutylethyl Methacrylate |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9F9O2/c1-5(2)6(20)21-4-3-7(11,12)8(13,14)9(15,16)10(17,18)19/h1,3-4H2,2H3 |
| Formel vægt | 332.05 |
| Procent renhed | >95% |