Få mere at vide
Perfluorobutyliodid, TRC
Artikelnummer. 30413859
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30413859 25 g
1 options
Artikelnummer. 30413859 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP28620525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorobutyl Iodide
CAS 423-39-2
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C4F9I
Mængde 25 g
Synonym Perfluoro-n-butyl Iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutane, 1-Iodononafluorobutane, 1-Iodoperfluorobutane, 4-Iodoperfluorobutane, Nonafluoro-1-iodobutane
InChI formel InChI=1S/C4F9I/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)14
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluor-4-iodobutan
Molekylvægt (g/mol) 345.93
Formel vægt 345.8901
Procent renhed >95