Få mere at vide
Perfluorobutansyre 50 μg/ml i Methanol:Vand, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315426
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315426 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30315426 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15986520MW50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml
Koncentration 50 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol/Vand