Learn More
Perfluorobutansyre 13C3 (2,3,4-13C3) 50 μg/ml i Methanol:Vand, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3) |
| CAS | 2483735-33-5 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol/Vand |
| Molekylær formel | 13C3 C H F7 O2 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | 13C3-PFBA, Perfluorobutanoic Acid 13C3 (2,3,4-13C3), Butanoic-2,3,4-13C3 acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro- (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)/i2+1,3+1,4+1 |
| SMIL | OC(=O)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,4-heptafluor(2,3,4-^{13}C_{3})butansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.01633 |
| Show More |