missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Perfluorobutanesulfonic acid 13C3 (2,3,4-13C3) sodium 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorobutanesulfonic Acid 13C3 (2,3,4-13C3) Sodium |
| CAS | 2708218-84-0 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol/Water |
| Molekylær formel | 13C3 C F9 O3 S . Na |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | 13C3-PFBSNa, Perfluorobutanesulfonic Acid 13C3 (2,3,4-13C3) Sodium, 1-Butane-2,3,4-13C3-sulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-, sodium salt (1:1) (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C4HF9O3S.Na/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1; |
| SMIL | [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)F |
| IUPAC navn | sodium;1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro(2,3,4-13C3)butane-1-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.059 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?