Få mere at vide
Perfluor (tetradecahydrophenanthren), blanding af isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423148
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423148 100 g 100g
11413148 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11423148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18898.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Add to basket
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Perfluor(tetradecahydrophenanthren) anvendes som opløsningsmiddel til fremstilling af copolymerer opnået ved emulsionspolymerisation af 2,3,3,3-tetrafluorethylen og tetrafluorethylen (TFE).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Perfluor(tetradecahydrophenanthren) anvendes som opløsningsmiddel til fremstilling af copolymerer opnået ved emulsionspolymerisation af 2
,3,3,3-tetrafluorethylen og tetrafluorethylen (TFE).
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med lithium, natrium/natriumoxider, kalium og calcium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 306-91-2
Molekylær formel C14F24
Molekylvægt (g/mol) 624.116
MDL nummer MFCD00042596
InChI nøgle QKENRHXGDUPTEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorophenanthrene, perfluoroperhydrophenanthrene, flutec pp11, perfluoro perhydrophenanthrene, tetracosafluorotetradecahydrophenanthrene, phenanthrene, tetracosafluorotetradecahydro, phenanthrene, 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,4b,5,5,6,6,7,7,8,8,8a,9,9,10,10,10a-tetracosafluorotetradecahydro, flutec tm pp11 r, acmc-1clkp, dsstox_cid_27029
PubChem CID 78972
ChEBI CHEBI:39423
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,4b,5,5,6,6,7,7,8,8,8a,9,9,10,10,10a-tetracosafluorphenanthren
SMIL C12(C3(C(C(C(C1(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C3(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale Perfluoro(tetradecahydrophenanthrene)
Navn note blanding af isomerer
Smeltepunkt -20 °C
Tæthed 2.03
Kogepunkt 215 °C
Brydningsindeks 1.3348
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 624.12