Få mere at vide
Perfluor (tetradecahydrophenanthren), blanding af isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413148
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413148 25 g 25g
11423148 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11413148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18898.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Perfluor(tetradecahydrophenanthren) anvendes som opløsningsmiddel til fremstilling af copolymerer opnået ved emulsionspolymerisation af 2,3,3,3-tetrafluorethylen og tetrafluorethylen (TFE).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Perfluor(tetradecahydrophenanthren) anvendes som opløsningsmiddel til fremstilling af copolymerer opnået ved emulsionspolymerisation af 2
,3,3,3-tetrafluorethylen og tetrafluorethylen (TFE).
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med lithium, natrium/natriumoxider, kalium og calcium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 306-91-2
Molekylær formel C14F24
Molekylvægt (g/mol) 624.116
MDL nummer MFCD00042596
InChI nøgle QKENRHXGDUPTEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorophenanthrene, perfluoroperhydrophenanthrene, flutec pp11, perfluoro perhydrophenanthrene, tetracosafluorotetradecahydrophenanthrene, phenanthrene, tetracosafluorotetradecahydro, phenanthrene, 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,4b,5,5,6,6,7,7,8,8,8a,9,9,10,10,10a-tetracosafluorotetradecahydro, flutec tm pp11 r, acmc-1clkp, dsstox_cid_27029
PubChem CID 78972
ChEBI CHEBI:39423
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,4b,5,5,6,6,7,7,8,8,8a,9,9,10,10,10a-tetracosafluorphenanthren
SMIL C12(C3(C(C(C(C1(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C3(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoro(tetradecahydrophenanthrene)
Navn note mixture of isomers
Smeltepunkt -20°C
Tæthed 2.03
Kogepunkt 215°C
Brydningsindeks 1.3348
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 624.12