Få mere at vide
Perfluoro-octylethanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2H,2H-Perfluorodecanoic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H3F17O2/c11-3(12,1-2(28)29)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1H2,(H,28,29) |
| Formel vægt | 477.9862 |