missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Perfluoro-octylethanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 17973795
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17973795 250 mg
17943645 100 mg
17984955 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17973795 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP286258250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 27854-31-5
Molekylær formel C10 H3 F17 O2
Molekylvægt (g/mol) 478.1
Synonym Decanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecanoic acid, 8:2 FTCA, 8:2 Fluorotelomer carboxylic acid, Perfluoro-octylethanoic acid, 2H,2H-Perfluorodecanoic acid
IUPAC navn 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecanoic acid
SMIL OC(=O)CC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2H,2H-Perfluorodecanoic Acid
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H3F17O2/c11-3(12,1-2(28)29)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1H2,(H,28,29)
Formel vægt 477.9862
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.