Få mere at vide
Perfluor-n-oktan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473338
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473338 25 g 25g
11453338 1 g 1g
11463338 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11473338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17741.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Perfluoroctan kan anvendes i kemisk syntese.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 307-34-6
Molekylær formel C8F18
Molekylvægt (g/mol) 438.059
MDL nummer MFCD00042083
InChI nøgle YVBBRRALBYAZBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorooctane, octadecafluorooctane, n-perfluorooctane, octane, octadecafluoro, eftop ef-l 100, unii-6p60zbk0ql, n-perfluoro octane, perfluoro-n-octane, octadecafluoro-n-octane, 6p60zbk0ql
PubChem CID 9387
ChEBI CHEBI:38826
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-octadecafluoroctan
SMIL C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoro-n-octane
Tæthed 1.73
Kogepunkt 99 °C til 100 °C
Brydningsindeks 1.282
Mængde 25 g
Beilstein 1717142
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 438.06
Procent renhed 98%